Esta buscando: Infusiones
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: B. Braun
Descripción: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Proveedor: B. Braun
Descripción: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Proveedor: B. Braun
Descripción: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Numero del catalogo: (BRAU16615C)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: B. Braun
Descripción: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Numero del catalogo: (BRAU4183916)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (720-2580)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (BRAU4099303)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (BRAU415111)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (BRAU4099702)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: B. Braun
Descripción: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Numero del catalogo: (BRAU4099257)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Infusion filter with bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BRAU4093054)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Extension and connection tubing with small bore.
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (BRAU16609C)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
UOM: 1 * 40 UN
Numero del catalogo: (612-0192)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (720-2571)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Espiga de transferencia de líquidos estériles para botellas de hasta 100 ml
UOM: 1 * 50 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom