Esta buscando: Cánulas
Las cánulas son tubos delgados que permiten una transferencia segura de líquido o gas. Los dispositivos estériles son comúnes en el ámbito clínico para drenar fluidos, extender la longitud de instumentos quirúrgicos insertados, ayudar a la respiración del paciente o administrar algun medicamento. Los modelos flexibles de laboratorio transfieren soluciones sensibles al aire y gases entre recipientes de reacción sin contacto con el ambiente externo. Varios tipos de cánulas difieren en los tamaños de agujero y longitudes para cubrir cualquier necesidad específica.
Las cánulas son tubos delgados que permiten una transferencia segura de líquido o gas. Los dispositivos estériles son comúnes en el ámbito clínico para drenar fluidos, extender la longitud de instumentos quirúrgicos insertados, ayudar a la respiración del paciente o administrar algun medicamento. Los modelos flexibles de laboratorio transfieren soluciones sensibles al aire y gases entre recipientes de reacción sin contacto con el ambiente externo. Varios tipos de cánulas difieren en los tamaños de agujero y longitudes para cubrir cualquier necesidad específica.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: BD Medical
Descripción: Estas cánulas están hechas de polímero FEP radiopaco con borde moldeado térmicamente.
Proveedor: BD Medical
Descripción: These IV cannulas with polyurethane catheter and injection port are designed to access the peripheral veins of the patient’s blood system for re-hydra...
Proveedor: BD Medical
Descripción: Split-septum device eliminating the complexities of mechanical valves and with them bacteria. Because of its straight and unobstructed path, it guaran...
Proveedor: BD Medical
Descripción: Peripheral IV cannulae with injection port and obturator.
Proveedor: BD Medical
Descripción: Sterile disposable cannulae made of bio materials.
Proveedor: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descripción: Sterile needles with safety device for blood collection.
Proveedor: TERUMO
Descripción: Existen 3 tipos de este catéter IV: recto (EFTE), tipo mariposa (FEP), y tipo mariposa con puerto de inyección (FEP).
Proveedor: TERUMO
Descripción: Versatus cannulaes in three types: Straight, with wings, and with wings and injection port.
Numero del catalogo: (BRAU4190050)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Aeration cannula maintains a bacteria-retentive venting of noncollapsing plastic containers.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: B. Braun
Descripción: Introcan Safety passive shielded cannulae with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Numero del catalogo: (BRAU4512383)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: TERUMO
Descripción: Intravenous catheter, Surflash™, Calibrador: G 18, verde, PU, 32 mm
Promoción
Numero del catalogo: (TERU1SV27EL)
Proveedor: TERUMO
Descripción: The precise needle with ultra-thin design ensures easy penetration and continued access with a single insertion.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: TERUMO
Descripción: Surshield prevents needle stick injuries with painless placement.
Numero del catalogo: (BRAU4056310N)
Proveedor: B. Braun
Descripción: Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: B. Braun
Descripción: Vasofix Certo IV catheter with injection port. IV catheter material available in PU and FEP for low-pain, gentle insertion of catheter. Integrated inj...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom