¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (240)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Batas de laboratorio"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estas batas reutilizables para mujer son 100% algodón o 65% poliéster/35% algodón. Ambos tejidos son fuertes, resistentes a desgarros y duraderos. Las...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These disposable laboratory coats made from PP are ideal for non critical applications.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estas batas de laboratorio desechables tienen dos bolsillos.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These full-coverage lab coats made of 65% polyester and 35% cotton are treated with a dirt and water-repellent finish. They provide protection against...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las batas de laboratorio desechables fabricadas en PP no tejido presentan un cuello de camisa con dos bolsillos. Ideales para aplicaciones no críticas...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las batas de laboratorio desechables fabricadas tejido no tejido de PP presentan un cuello cerrado con un bolsillo en el pecho. Ideales para aplicacio...
Numero del catalogo: (113-8265)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Esta bata desechable fabricada con un 65% de LDPE y un 35% de LLDPE ofrece un alto nivel de resistencia frente a la corrosión química.
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Esta bata desechable está fabricada con un material de SPP laminado no tejido.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 53
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente