¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (46)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "batas-para-salas-limpias"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las batas VWR Basic SPP han sido confeccionadas con tejido no tejido de PP hilado (SPP, spunbonded polypropilene) transpirable, ligero y resistente qu...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las batas de laboratorio SMS están confeccionadas con tejido no tejido de PP multicapa hilado/fusión por soplado/hilado (SMS, spunbonded-meltblown-spu...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las batas de laboratorio VWR Advanced SF están hechas con un tejido de Spunbonded PP (SPP) cubierto con una capa transpirable de polietileno.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Las batas de laboratorio VWR Maximum SF son las de mayor nivel de limpieza y duraderas dentro de la amplia línea de vestuario de VWR. Fabricadas con u...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive ...
Proveedor:  DuPont
Descripción:   These single-use frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides ...
Proveedor:  DuPont
Descripción:   These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 16
  1  2  Siguiente