¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (33)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Casetes para procesamiento de tejidos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/63/18709563.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Casetes de polímero de alta densidad desechables y con código de color, que mantienen las muestras sumergidas en disolvente de manera segura.
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Polímero acetilo
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Cassette design is similar to that of the M509 model with a recessed lid, but with four compartments (each 13×13 mm). Made of Acetal polymer.
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Polímero acetilo. Similares a M492, pero las tapas ya se han retirado de los casetes y están empaquetadas por separado en la caja.
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Disposable plastic cassettes hold tissue specimens during processing and embedding, as well as in storage.
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Made from high-density polymer. These cassettes with lids keep specimens safe whilst submerged in liquid.
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Acetal polymer
UOM:  1 * 750 UN
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Fabricados con polímero acetal. Este modelo es similar al casete M507, pero está pensado para los procedimientos de procesamiento/inclusión de tejido...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 31
  1  2  3  4  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR