Esta buscando: Casetes de procesamiento de biopsias
Los casetes de procesamiento de biopsia permiten trabajar con una sola mano cuando se preparan muestras mediante incrustación, procesamiento o almacenamiento. Disponibles en varios colores y tamaños, estos dispositivos retienen las muestras de forma segura durante la inmersión en líquidos. La malla de ventilación o las ranuras pueden estar en los lados del casete, así como la parte inferior y la parte superior con bisagras para un máximo intercambio de fluidos y drenaje rápido. Es sencillo identificar correctamente las muestras en estos casetes incluso con las opciones multi-cámaras. A menudo también son compatibles con equipos de etiquetado automático.
Los casetes de procesamiento de biopsia permiten trabajar con una sola mano cuando se preparan muestras mediante incrustación, procesamiento o almacenamiento. Disponibles en varios colores y tamaños, estos dispositivos retienen las muestras de forma segura durante la inmersión en líquidos. La malla de ventilación o las ranuras pueden estar en los lados del casete, así como la parte inferior y la parte superior con bisagras para un máximo intercambio de fluidos y drenaje rápido. Es sencillo identificar correctamente las muestras en estos casetes incluso con las opciones multi-cámaras. A menudo también son compatibles con equipos de etiquetado automático.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cassette de inclusión, Biopsy Processing, Q Path® Microtwin, amarillo
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Embedding cassette, Biopsy Processing, Q Path® MicroStar III, fucsia
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Embedding cassette, Biopsy Processing, Q Path® MacroStar I, verde
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Suitable for holding and identifying large tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used histologi...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Suitable for stainless steel l...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Cassettes with welded disposable lid, supplied in racks for Leica and Sakura cassette printers. 2000 cassettes packed 40/rack.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying large tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonl...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Polímero acetal. Para contener muestras de tejido durante su procesamiento, inmersión y corte. Resistentes a los disolvente más habituales en histolog...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom