Esta buscando: Agitadores magnéticos multiposición
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: 2MAG
Descripción: La carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada es resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Temperatura de funcionamiento para la versión ...
Proveedor: 2MAG
Descripción: Sistema de agitación magnética para mezclar cuidadosamente medios de cultivo. Adecuado para frascos de cultivo con propulsor centrífugo y sistema cent...
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: Magnetic stirrer able to stir up to six beakers having a maximum diameter of 85 mm (MULTISTIRRER 6) or up to 15 beakers having a maximum diameter of 6...
Proveedor: 2MAG
Descripción: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: Illuminated magnetic stirrers with single-position (AMI) or four separately controlled positions (AMI 4). Specially designed for titrations, and parti...
Proveedor: 2MAG
Descripción: Agitadores magnéticos ultraplanos con carcasa de acero inoxidable herméticamente sellada. Temperaturas de funcionamiento hasta 50 °C.
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Proveedor: IKA
Descripción: Agitador, Multi-position Magnetic Stirrer, RO 15, Capacidad máx. de agitación por agitador H₂O: 400 ml, Intervalo de velocidad: 0 - 1200 min⁻¹, Material de la placa: Acero inoxidable
Proveedor: H + P LABORTECHNIK
Descripción: Los agitadores magnéticos compactos con motor VARIOMAG, sellados herméticamente con una carcasa resistente de acero inoxidable (excepto las unidades M...
Proveedor: H + P LABORTECHNIK
Descripción: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Proveedor: H + P LABORTECHNIK
Descripción: Agitador, Multi-position Magnetic Stirrer, VARIOMAG®, Multipoint 6, Capacidad máx. de agitación por agitador H₂O: 3000 ml, Intervalo de velocidad: 80 - 2000 min⁻¹, Material de la placa: Acero inoxidable
Proveedor: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descripción: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Numero del catalogo: (SCIISI-5256)
Proveedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descripción: Agitador, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, enchufe EU, Quadmag Genie®, digital, Capacidad máx. de agitación por agitador H₂O: 2000 ml, Intervalo de velocidad: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cole Parmer
Descripción: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Numero del catalogo: (SCIISI-3002)
Proveedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descripción: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (442-3133)
Proveedor: H + P LABORTECHNIK
Descripción: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom