Esta buscando: Incubadores de sobremesa compactos
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.13311.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: Incubador pequeño y compacto para incubación horizontal o vertical de laminocultivos (18) o placas (12).
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Las incubadoras digitales VWR IL 10, IL 23 y IL 56 son una solución económica de ahorro de espacio para aplicaciones de hematología y microbiología. A...
Numero del catalogo: (390-6032)
Proveedor: Binder
Descripción: Un dispositivo compacto con control hidráulico-mecánico para condiciones de incubación precisas y fiables. Intervalo de temperatura óptimo a 37 °C. La...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (LOVI56B000701)
Proveedor: Lovibond
Descripción: The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (UVPA95-0358-02)
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: THERMO BRAND
Descripción: La estufa de incubación compacta Heratherm® incorpora una función de convección forzada que proporciona una excelente uniformidad y estabilidad de tem...
Proveedor: Cole Parmer
Descripción: Clear acrylic construction offers full visibility of samples.
Numero del catalogo: (HACH2569900)
Proveedor: Hach
Descripción: Small and lightweight, the unit is ideal for reliable, accurate incubation for total coliform, fecal coliform and E. coli testing. The incubato...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom