¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Alfombrillas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/02/20236902.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Alfombrillas de 30 y 60 capas fabricados con película de PE-LD de 1,8 mm de grosor y película adhesiva acrílica de 0,3 mm de grosor, sensible a la pre...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of the mats strongly depend on the volume and degree of cleanliness...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos marcos están diseñados para usarlos con alfombras PureStep con el fin de crear un sistema ideal para cualquier zona crítica que no permita la ad...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   La alfombra ofrece la comodidad de una alfombra de poliuretano y es adecuada para entornos de sala limpia ISO clase 5 (clase 100). Está disponible con...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estas alfombras, fabricadas con poliuretano de baja densidad, son ergonómicas y reducen la fatiga. Las alfombras de burbujas, diseñadas para lugares s...
Numero del catalogo: (115-1822)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Decontamination flooring b'mat uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot-borne and wheel-borne particles. Particles are naturally...
UOM:  1 * 1 m
Numero del catalogo: (SCTV108099)
Proveedor:  SCAT Europe
Descripción:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (MMMAADHBU60)
Proveedor:  3M
Descripción:   [EN]MAT BLUE 60X115CM 40 LAYERS 1 * 6 UN
UOM:  1 * 6 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR