Esta buscando: Tapones de PE/LDPE/HDPE
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Cierre sin grasa, que evita el agarrotamiento de las juntas esmeriladas. Con labios obturadores circunferenciales inclinados para una mejor estanqueid...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Tapón para tubos de ensayo Ø 12-16 mm, polietileno, con lengüetas.
Numero del catalogo: (462-0585)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Diseñados para colocarlos y quitarlos fácilmente. Resulta sencillo y rápido quitar el tapón. El tapón FitsAll™ es perfecto para cerrar la mayoría de t...
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Cierres ideales para tubos de reactivos, muestras y cultivos de vidrio y plástico, LDPE.
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: HDPE, apto para tubos de 15 ml de capacidad y 17 mm de Ø.
Proveedor: Bohlender
Descripción: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Numero del catalogo: (720-2576)
Proveedor: B. Braun
Descripción: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: Simport Scientific
Descripción: Los tapones di Polietileno ajustados y los tapones a presión de 2 posiciones están hechos de polietileno para tubos de ensayo con un diámetro ext...
Numero del catalogo: (GRANUWB-DS)
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: B. Braun
Descripción: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Proveedor: SciLabware
Descripción: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Proveedor: COWIE
Descripción: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, NS: 45/50, Altura: 75 mm
Proveedor: COWIE
Descripción: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Proveedor: Brand
Descripción: PP or PE-LD, hollow, with sealing ribs and square or octagonal grip.
Proveedor: KARTELL
Descripción: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom