Nanomat 4
Proveedor: CAMAG
552-0007EA 1420 EUR
552-0007
Nanomat 4
Aplicadores de placas de TLC
Aplicador Nanomat 4 para siembra sencilla de muestras en forma circular en placas de TLC y HPTLC. Un sistema de muescas garantiza que el posicionamiento de la muestra es el adecuado para la lectura automática en un densitóme-tro. Las muestras se dispensan en volúmenes entre 0,5 y 5 µl con capilares desechables que se cargan en el Soporte Universal para Capilares (552 0044) utilizando la Guía para Capilares (552 0039).
  • Práctico y fácil de usar
  • Aplicación de muestras rápida, precisa y reproducible
  • Adecuado para placas de TLC y HPTLC