¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (10)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Homogeneizadores de sobremesa
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/99/18989399.jpg
Los homogenizadores de sobremesa estan diseñados para emulsionar, triturar o mezclar materiales orgánicos e inorgánicos de forma rápida y con capacidad de procesar múltiples muestras a la vez evitando la contaminación cruzada. Estos equipos manuales o automáticos tienen sistemas de control fáciles de usar. Los homogenizadores compactos estan optimizados para entornos con poco espacio de trabajo.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  BERTIN
Descripción:   The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Proveedor:  IKA
Descripción:   Aparato de dispersión para volúmenes de 1 a 2000 ml. El homogeneizador T25 es ideal para aplicaciones como la homogenización de muestras de aguas resi...
Numero del catalogo: (432-0304)
Proveedor:  BERTIN
Descripción:   El dispositivo Precellys® Evolution ofrece flexibilidad, eficacia, seguridad y resistencia óptimas. Diseñado especialmente para laboratorios de clase ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (432-0274)
Proveedor:  BERTIN
Descripción:   Especially designed for low throughput laboratory workflows and personal use, Minilys homogenises 3 samples simultaneously in 0,5/2 ml tubes or 1...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (431-0183)
Proveedor:  IKA
Descripción:   Stand model, volume range 1 to 1500 ml. The T 18 digital drive unit offers a wide speed range from 3000 – 25 000 min-1 that enables users t...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  BERTIN
Descripción:   Cryolys® Evolution is the ultimate cooling system for homogenising thermo-sensitive molecules with the Precellys® Evolution homogeniser, ensuring cont...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  IKA
Descripción:   Stand model, volume range 2 to 50 litres
Numero del catalogo: (431-0180)
Proveedor:  IKA
Descripción:   Stand model, volume range 250 to 30000 ml. Reproducible operation due to constant speed, even with changes in viscosities.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 29
  1  2  3  4  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR