¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (4)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Colorímetros de transmisión automática
7  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/14/18944914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   Cubeta, vidrio óptico, paso óptico 10 mm, Para: Lovibond® PFX and PFXi spectrophotometric colorimeters
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   Serie de colorímetros espectrofotométricos para la gradación de colores de muestras transparentes. Cada versión del PFX195 incluye una s...
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   Una serie de colorímetros espectrofotométricos automáticos para el análisis objetivo de colores de aceites comestibles, productos químicos, petroquími...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 7  de 7