Espectrofotómetros de fluorescencia, F-2700
Proveedor: Avantor
634-0600EA 16950 EUR
634-0600
Espectrofotómetros de fluorescencia, F-2700
Spectroscopic Instruments Espectrofotómetros fluorescentes
Instrumento flexible con excelente rendimiento y rango de funcionalidad.
  • El control por ordenador mediante el software FL Solutions® opcional ofrece funciones de análisis cuantitativos versátiles, función de exportación de datos, mediciones del rendimiento cuántico, corrección espectral y una velocidad de escaneado de 12.000 nm/min
  • Corrección espectral total única (opcional) para conseguir espectros verdaderos y comparables
  • Los haces horizontales permiten la medición de cantidades traza de una muestra
El usuario puede elegir el modo autónomo para aprendizaje o mediciones de rutina, o se puede seleccionar la función controlada por PC para las aplicaciones más avanzadas, como mediciones de rendimiento cuántico y corrección del espectro completo. Teclado fácil de usar.
La anchura variable de hendidura, el amplio intervalo dinámico, las velocidades de barrido rápidas, combinado con la excepcional sensibilidad, proporcionan un rendimiento impresionante para esta clase de instrumentos.