¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (16)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Tiras de indicación de temperatura
10  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/01/18989901.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These temperature indicating strips are designed for rapid measurements where conventional thermometers are impractical. They are suitable for use wit...
Numero del catalogo: (BRDY195844)
Proveedor:  Brady
Descripción:   These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM:  1 * 10 UN
Proveedor:  3M MEDICAL
Descripción:   Freeze watch indicators consist of a highly sensitive indicating liquid inside a specially designed ampoule to monitor exposure of temperature-sensiti...
Proveedor:  TQC
Descripción:   These temperature indicating strips are ideal for temparature control purposes. For use in electronics, food, and pharmaceutical industries, and also ...
Proveedor:  TQC
Descripción:   These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Proveedor:  3M MEDICAL
Descripción:   Tira de indicación de temperatura, MonitorMark™, Max temp: 34 °C
Proveedor:  Testo
Descripción:   Los termómetros en tiras están compuestos por láminas autoadhesivas con elementos termosensibles para el control y la regulación de la temperatura. So...
Proveedor:  Testo
Descripción:   These indicating strips are made of adhesive foils with sensitive elements for temperature control and regulation. They are used for measurements on m...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente