Centrífugas de sobremesa/de pie, ventiladas/refrigeradas, Multifuge® serie X1/X3
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
521-1381EA 9686 EUR
521-1381 521-2260 521-1531
Centrífugas de sobremesa/de pie, ventiladas/refrigeradas, Multifuge® serie X1/X3
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Multifuge® X1/X3 centrifuge series offers industry-leading throughput, the most versatile range of rotors and adapters, and energy efficient operation. For unparalleled processing performance, maximum versatility, and exceptional energy efficiency.
  • Controles programables intuitivos avanzados, menú en 7 idiomas (se muestran parámetros reales y configurados), 99 programas incl. 5 con acceso directo
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: sistema de intercambio de rotores que no necesita herramientas y que facilita el intercambio de rotores en 3 segundos con solo pulsar un botón, para cambiar rápidamente rotores y facilitar el acceso a la cámara para su limpieza
  • Biblioteca de rotor mejorada que incluye 5 rotores de fibra de carbono Fiberlite™, lo que permite una centrifugación de alta velocidad y alta capacidad de hasta 6×250 ml
  • Solución de biocontención ClickSeal®: compatible con guantes, con apertura y cierre con una sola mano con una pequeña presión, elimina los tapones de rosca y pinzas complicadas
  • Tecnología SMARTSpin® que optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de carga para una máxima seguridad, centrifugaciones suaves y separaciones reproducibles
Una amplia gama de rotores y adaptadores, incluidos rotores de fibra de carbono ligeros Fiberlite, para diferentes aplicaciones de laboratorio.
Los diversos rotores permiten a su laboratorio satisfacer todas las necesidades de procesamiento (puede encontrar más información sobre rotores bajo serie Multifuge X):
Información para pedidos: Suministrado con rotores. Póngase en contacto con la organización de ventas local de Avantor para obtener más información sobre los adaptadores y otros accesorios disponibles.