VWR® shiroGEL, Minisistema de PAGE-electrotransferencia shiroGEL
Proveedor: VWR
VWR®
700-0291EA 868 EUR
700-0291
VWR® shiroGEL, Minisistema de PAGE-electrotransferencia shiroGEL
Aparatos de Blotting
El minisistema de PAGE-electrotransferencia shiroGEL permite transferir de forma rápida y sencilla tres geles al mismo tiempo. Los geles ajustan perfectamente en los casetes de blotting con membranas de transferencia, que luego se colocan en el inserto para blotting. Los electrodos en espiral que hay dentro del inserto generan una corriente de alta intensidad que permite llevar a cabo una transferencia estándar en aproximadamente una hora.
  • Permite transferir hasta 3 geles simultáneamente
  • Una transferencia estándar tarda aproximadamente 1 hora
Información de suministro: Sistema completo con cubeta de tampón con cables de alimentación y bloque de refrigeración, inserto para transferencia, 3 casetes de transferencia, 6 almohadillas de fibra, dos placas recortadas de 10×10 cm, dos placas de 10×10 cm con espaciadores y dos peines de 12 dientes de 1 mm de grosor.