Balanzas de precisión que son ideales para uso en cualquier laboratorio, estos modelos ofrecen registros GLP/ISO de pesajes con fecha, hora y número de serie. Estas series cubren desde pesaje simple a operaciones con calibración interna automática. Todos los modelos avanzados tienen una pantalla gráfica con contraste ajustable, un teclado ergonómico y una bandeja de acero inoxidable.
- Niveles de filtro seleccionables y el usuario puede seleccionar la unidad de medida que la balanza mostratá en la pantalla al pesar
- Los modelos con calibración automática interna (IncaL+) calibrarán usando un peso interno cuando el botón de CAL es pulsado, cuando la temperatura ambiente cambie y/o pase un determinado tiempo
- Fuerza de recuperación electromagnética o celdas de carga de alta resolución para medidas precisas
- Interfase de datos por RS232
- Configuración GLP para almacenar los pesajes, proyectos y datos de identificación de los usuarios, así como fechas y hora.
- Fácil de operar y presenta diferentes idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español y portugués
Las funciones incluyen peso supendido, conteo de piezas, peso porcentual, verificación de peso, determinación de densidad, totalización, formulación y función de carga máxima (pico).
Users can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button.
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+).
Users can choose to calibrate the balance with an external weight.
Statistic printouts are available if connected to a statistical printer. Under balance weighing hooks are available for several models. The LPWG models have a graphic display and three door draft shield, LPCG models have a graphic display and circular draft shield.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Cumple con la Directiva Europea 2014- 31-EU (NAWI) y estandar armonizado 45501 (verificado, aprobado).
Información para pedidos: Las balanzas con sufijo D tienen rango dual, el sufijo i denota calibración interna. Los modelos con sufijo -C son sumiistradas con certificado de calibración de fábrica, el sufijo -M denota que están aprobadas y verificadas y con sufijo -P denota que las unidades vienen con colector para la calibración de pipetas. Los modelos con prefijo C tienen una protección contra corrientes circular y con prefijo W indica que tienen 3 puertas como protección.
Información de suministro: Suministradas con una cubierta de protección de plástico. Una amplia selección de accesorios incuyendo impresora, software y conexión a PC por cable están disponibles y deben adquirirse separadamente.