Pantalla facial, desechable, 9710
Proveedor: Uvex
111-2486EA 13.9 EUR
111-2486
Pantalla facial, desechable, 9710
Protectores faciales
Diseñado específicamente para su uso por parte de los profesionales sanitarios, este protector facial desechable protege contra las gotas y las salpicaduras de líquidos, reduciendo el riesgo de infecciones causadas por las gotas.
  • Pantalla de protección para un solo uso
  • Lente de PET, de 0,3 mm, con revestimiento interior antiniebla
  • El suave acolchado interior de espuma garantiza un uso cómodo, incluso durante periodos prolongados
  • Talla única que se adapta a todos los tamaños de cabeza en el rango de 54 a 64 cm
  • No es adecuado para la protección contra riesgos mecánicos, como las partículas volantes con mayor energía
  • Embalaje plegado en plano para ahorrar espacio
Debido a su diseño, la protección completa contra virus, bacterias u otros agentes biológicos sólo se da de forma limitada. Este protector facial sólo debe ser utilizado por el personal médico o de rescate y sólo mientras dure la amenaza actual para la salud. Puede combinarse con máscaras de protección facial, aunque debe desecharse después de un solo uso.
Certificaciones: EN 166 EPI categoría II CE