Bromuro de tetraetilamonio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Bromuro de tetrilamonioTetraetilamonio bromuro
87084.230EA 38.4 EUR
87084.230 87084.290
Bromuro de tetraetilamonio ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bromuro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Pto. de fusión: 285 °C
Número MDL: MFCD00011825
Núm. CAS: 71-91-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%