Ácido fórmico 98 - 100%, NORMATOM® para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
85905.270EA
209.56
EUR
85905.270
Ácido fórmico 98 - 100%, NORMATOM® para análisis de trazas
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 UN: 1779 ADR: 8 (3),II |
![]() |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
Coloration | Max 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 0.0002 % |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 1 ppm |
Ag (Silver) | Max 0.5 ppb |
Al (Aluminium) | Max 5 ppb |
As (Arsenic) | Max 1 ppb |
Au (Gold) | Max 0.5 ppb |
Ba (Barium) | Max 5 ppb |
Be (Beryllium) | Max 0.5 ppb |
Bi (Bismuth) | Max 0.5 ppb |
Ca (Calcium) | Max 10 ppb |
Cd (Cadmium) | Max 0.5 ppb |
Co (Cobalt) | Max 0.5 ppb |
Cr (Chromium) | Max 1 ppb |
Cu (Copper) | Max 1 ppb |
Fe (Iron) | Max 5 ppb |
Ga (Gallium) | Max 0.5 ppb |
Ge (Germanium) | Max 0.5 ppb |
Hg (Mercury) | Max 1 ppb |
In (Indium) | Max 0.5 ppb |
K (Potassium) | Max 5 ppb |
Li (Lithium) | Max 0.5 ppb |
Mg (Magnesium) | Max 5 ppb |
Mn (Manganese) | Max 0.5 ppb |
Mo (Molybdenum) | Max 0.5 ppb |
Na (Sodium) | Max 15 ppb |
Ni (Nickel) | Max 1 ppb |
Pb (Lead) | Max 1 ppb |
Pd (Palladium) | Max 1 ppb |
Pt (Platinum) | Max 1 ppb |
Sb (Antimony) | Max 1 ppb |
Sn (Tin) | Max 0.5 ppb |
Sr (Strontium) | Max 0.5 ppb |
Ti (Titanium) | Max 0.5 ppb |
Tl (Thallium) | Max 0.5 ppb |
U (Uranium) | Max 0.5 ppb |
V (Vanadium) | Max 0.5 ppb |
Zn (Zinc) | Max 5 ppb |
Zr (Zirconium) | Max 0.5 ppb |