Spray adhesivo, Super 77 ™
Proveedor: 3M
77
MMMA77EA 39 EUR
MMMA77
Spray adhesivo, Super 77 ™
Adhesivos
Este es un adhesivo en aerosol extremadamente versátil, de secado rápido y transparente que une una amplia gama de materiales livianos. El bono permanente proporciona resultados rápidos para mantener los proyectos en marcha. La fórmula de pulverización es fácil de dispensar y aplicar directamente sobre superficies y materiales donde sea necesario.
  • La baja absorción del adhesivo elimina la sujeción y el tiempo de secado
  • Reposicionable mientras proporciona resistencia duradera
  • Líneas de pegamento suaves y sin hoyuelos
  • Permite un tiempo de enlace de 15 segundos a 30 minutos
  • Las aplicaciones típicas incluyen montaje general, mantenimiento temporal, paletizado y fijación de etiquetas
La tachuela agresiva proporciona un alto agarre inicial y suficiente tiempo abierto para colocar los materiales correctamente. El contenido de alto contenido de sólidos respalda su propiedad de baja absorción, lo que permite tiempo para colocar las piezas para un mejor ajuste. Este atributo también proporciona una mayor cobertura que los adhesivos en aerosol de la competencia y ayuda a crear líneas de pegamento suaves y sin hoyuelos La combinación de pegajosidad rápida, unión fuerte y apariencia limpia lo hacen ideal para una amplia variedad de proyectos. Forme fuertes lazos en una amplia gama de materiales, incluyendo madera, cartón, tela y espuma de cojín para plástico, metal, papel y mucho más. Ideal para montaje de pantallas y otros usos industriales ligeros.