Cierre de gancho y bucle SJ352Bbk
Proveedor: 3M
293-0004EA 22.3 EUR
293-0004
Cierre de gancho y bucle SJ352Bbk
Adhesivos
Este gancho y bucle de nylon PSA de alto rendimiento con adhesivo de goma y revestimiento de película de polipropileno. Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies, incluidos muchos plásticos y capas de polvo de baja energía superficial. Está diseñado para uso en interiores y tiene un espesor de 4,4 mm.
  • Adhesivo a base de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones en interiores que requieren resistencia a temperatura media
  • Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies.
  • El nylon tejido es duradero para miles de cierres.
  • Su fijación rápida ayuda a reducir el tiempo y los costos de producción.
  • Longitud de 1,25 m
Está recubierto con un adhesivo de goma de alto rendimiento y ofrece un rendimiento a temperatura media de hasta 50 ° C a largo plazo (70 ° C a corto plazo). Diseñado para uso en interiores y se adhiere bien al papel y cartón, pintura, metal desnudo y pintado, vidrio, madera sellada y muchos plásticos.