Cierre doble con cierre doble SJ356D, Dual Lock ™
Proveedor: 3M
Dual Lock™
293-0008EA 75.9 EUR
293-0008
Cierre doble con cierre doble SJ356D, Dual Lock ™
Adhesivos
Este cierre con cierre tiene un adhesivo acrílico transparente en la parte posterior de un cierre con cierre de polipropileno transparente con 40 tallos/cm² y 5,8 mm de espesor. Este sujetador que se puede volver a cerrar tiene una vida útil de cierre (abierto y cerrado) de 1000 veces antes de perder el 50% de su resistencia a la tracción original.
  • La instalación a presión reemplaza tornillos, clavos, broches y remaches
  • Cinco veces la resistencia a la tracción de los sujetadores de velcro típicos
  • Presenta excelente resistencia al calor hasta temperaturas de 93 °C
  • Resistente a la humedad y a los rayos UV
  • Apto para uso en interiores y exteriores
Este tiene un rango de rendimiento de temperatura de –30 a 70 °C a largo plazo (95 °C a corto plazo) y puede usarse en interiores y exteriores. Es adecuado para usar con metales (aluminio, acero inoxidable), vidrio y plásticos de alta energía superficial (acrílico, policarbonato, ABS).