Cierre de cierre SJ355B, Dual Lock ™
Proveedor: 3M
MMMASJ355BEA 70.3 EUR
MMMASJ355B
Cierre de cierre SJ355B, Dual Lock ™
Este sujetador que se puede volver a cerrar resuelve problemas de fijación sin el uso de herramientas especiales o sistemas de sujeción mecánicos complicados. Esto provoca un adhesivo acrílico que se adhiere bien a una variedad de materiales de energía superficial alta y media, incluidos algunos plásticos, metal, vidrio y superficies pintadas. Esto permite la conexión a puertas de acceso, paneles, letreros, componentes de la pantalla y muchas otras partes abiertas y cerradas con frecuencia para un acceso fácil y repetido con una pérdida mínima de fuerza de unión con el tiempo.
  • La instalación a presión reemplaza tornillos, clavos, broches y remaches
  • Tipo 250 compañeros a Tipo 170, 250 o 400
  • Cierra con un chasquido audible
  • Cinco veces la resistencia a la tracción de los sujetadores de velcro típicos
  • Se abre y cierra 1000 veces antes de perder el 50% de su resistencia a la tracción original.
  • Resistente a la humedad y a los rayos UV.
  • Ayuda a reducir la vibración, adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores.
El trabajo en equipo es la idea detrás del diseño de este sujetador. Cuando se unen, los tallos únicos con forma de hongo se combinan para enclavarse entre sí, generando cinco veces la resistencia de cierre de los sujetadores de gancho y bucle típicos, al tiempo que mantienen la capacidad de despegarse fácilmente para un acceso rápido. Este cierre reutilizable contiene 40 tallos en forma de hongo / cm² (250 por pulgada cuadrada). Cuando se presionan dos piezas juntas, los tallos se flexionan y las cabezas de los hongos se deslizan entre sí. Después del apareamiento, el vástago vuelve a su posición original, enclavándose con las cabezas opuestas con un chasquido audible que indica que el sujetador está enganchado. Esto asegura una instalación rápida y fácil sin el uso de un proceso de fijación mecánica. El adhesivo se pega rápidamente y alcanza su máxima resistencia después de 72 horas. Una vez unidos los vástagos enclavados, en forma de hongo pueden sostenerse, así como tornillos y remaches, pero se separan fácilmente para acceder.
No hay límite para la cantidad de usos de estos sujetadores. Los tallos, las partes superiores de los hongos y el respaldo de película están construidos de polipropileno, mientras que el respaldo de poliolefina resiste solventes comunes y soluciones alcalinas, haciéndolos ideales para una variedad de aplicaciones y entornos. Se recomienda el uso del sujetador a temperaturas que oscilan entre –30 y 70 ° C a largo plazo (95 ° C a corto plazo).