Aceite silicona, GPR RECTAPUR® para baños de aceite hasta 250°C
87065.290EA 168 EUR
87065.290 87065.230
Aceite silicona, GPR RECTAPUR® para baños de aceite hasta 250°C
Aceite silicona
Formula: (C₂H₆OSi)n
Densidad: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 321 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132673
Núm. CAS: 63148-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Density (20/4) 0.966 - 0.972
Viscosity (25°C) 330 - 370 cSt