Fenol 99.0-100.5% (por GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido fénicoFenilalcoholÁcido carbólicoHidroxibenceno
HONC33517H-500GEA 115.29 EUR
HONC33517H-500G HONC33517H-1KG
Fenol 99.0-100.5% (por GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Pto. Ebullición: 181,1 °C
Pto. de fusión: 40,9 °C
Densidad: 1,05 g/cm3
Pto. de inflamación: 79 °C
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) 99.5 - 100.5 %
Assay 99.0 - 100.5 %
Congealing - Freezing Point min. 40.5 °C
Boiling range 180 - 181 °C
Non-volatile matter max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) max. 0.2 %
Iron (Fe) max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.0005 %
o-cresol (GC) max. 0.05 %
m-Cresol (GC) max. 0.05 %
p-Cresol (GC) max. 0.05 %
Sensitivity as microanalytical reagent complying
Acidity complying
Clearness of the solution complying
Appearance of the solution complying