VWR®, Homogeneizador de bolas
Proveedor: VWR
VWR®
432-0367EA 8520 EUR
432-0367
VWR®, Homogeneizador de bolas
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
El homogeneizador de bolas VWR® forma parte de la más reciente generación de homogeneizadores de bolas. Este sistema económico está diseñado específicamente para la trituración, lisado y homogeneización de hasta 16 muestras. Utilizando tubos de muestra precargados con una variedad de microesferas de lisado, el molino de microesferas VWR® agita vigorosa y uniformemente los tubos proporcionando una homogeneización eficiente, consistente y de alta calidad generalmente en menos de 40 segundos.
  • Capacidad para 16 muestras (12 tubos de 2 ml más 4 tubos de 7 ml, 16 en total)
  • Tiempo de funcionamiento: De 1 segundo a 10 minutos
  • De 0,8 a 6 m/s
  • Hasta 99 programas
El molino de bolas VWR® homogeneiza simultáneamente muestras de 12×0,5, 4×1,5, 12×2 o 4×7 ml.
El molino de microesferas de VWR® es una solución ideal para liberar el ADN, las proteínas del ARN y las enzimas de muestras difíciles, conservando la integridad molecular.
No requiere un periodo de enfriamiento entre pasadas, lo que permite un uso ininterrumpido y un alto rendimiento. La unidad cuenta con un cómodo diseño de carga frontal con carro de tubos a presión.
Información de suministro: La unidad de accionamiento se suministra con un carro para tubos, un manual de usuario y una garantía de 2 años. Los tubos de microesferas desechables VWR® deben pedirse por separado.