Las cucharas de medición y dosificación permiten medir con exactitud y dosificar con precisión pequeñas cantidades de polvo, granulados y líquidos. Para conseguir una medición precisa, el material sobrante se descarga nivelando el contenido en el borde superior de la cuchara. El volumen está grabado en el mango.
- Volumen: 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10; 15; 25; y 50 ml
- Juego de cucharas de medición en ocho tamaños
- PS
- Con borde de nivelación
El borde delantero plano de la cuchara de medición resulta ideal para recoger material del fondo del recipiente o para acceder a las esquinas y, de esta manera, minimizar los restos. La base plana permite dejar la cuchara de medición sobre una superficie sin que se derrame su contenido.
Una anilla al final del mango permite colgar o agrupar varias cucharas.
Certificaciones: Homologación de la FDA y para alimentos en la UE.