VWR® LAG Advanced, Balanzas analíticas: Pantalla gráfica
Proveedor: VWR
VWR®
611-3282EA 2150 EUR
611-3282 611-3451 611-3297 611-2269 611-3376 611-3267 611-3268 611-4302 611-3457 611-3449 611-3280 611-2271
VWR® LAG Advanced, Balanzas analíticas: Pantalla gráfica
Balanzas
Una gama económica de balanzas analíticas fiables y de alto rendimiento. Todos los modelos tienen una bandeja superior de acero inoxidable.
  • Control de peso (función de alarma), totalización del peso, determinación de la densidad de las muestras y funciones de recuento de piezas
  • Los modelos disponen de grandes pantallas gráficas con funciones añadidas de formulación, BPL, fecha y hora, multilingüe
  • Opción de calibración externa o interna, RS232 incluida de serie
  • Cámara de pesaje L×A×H: 162×171×225 mm
El usuario puede elegir tres opciones para los modelos con calibración interna (denotada por "i" al final del nombre del modelo):
La balanza se calibrará utilizando el peso interno pulsando el botón CAL
La balanza se recalibrará automáticamente cuando cambie la temperatura ambiente y/o después de un tiempo determinado (Incal+)
El usuario puede elegir calibrar la balanza con un peso externo.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Información accesorios: No es adecuado para su uso con sistemas de tabletas.
Información para pedidos: Para más información sobre la gama completa de accesorios, incluyendo impresoras, software, kit de control de densidad para la serie LAG, teclado externo y cable de conexión a PC, visite nuestra página web en o póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor.
The balances are also available with a factory calibration certificate. Please contact Avantor for more information about this option.
Información de suministro: Se suministra con adaptador de red, enchufe universal y cubierta protectora de plástico en uso. Las pesas de calibración están disponibles en VWR.
Se suministra con adaptador de red, enchufe universal y cubierta protectora de plástico en uso. Véase "Pesos de calibración".
Precaución: Los modelos con pantalla gráfica grande se indican con una G en el nombre del modelo. Del mismo modo, muestra la calibración interna. Los modelos C se suministran con un certificado de calibración de fábrica. Consulte en vwr.com los detalles de la gama completa de modelos.