Contenedores de eliminación de residuos clínicos afilados, Clinisafe®.
Proveedor: Hospidex
Clinisafe®
HUARSHA-41912430EA 0 EUR
HUARSHA-41912430
Contenedores de eliminación de residuos clínicos afilados, Clinisafe®.
Recipientes Contenedores de objetos punzantes
Los contenedores de plástico para residuos clínicos Clinisafe® han sido diseñados para contener residuos clínicos, anatómicos y de laboratorio.
  • Sello resistente a la fuga de fluidos con función de cierre temporal
  • Etiqueta en el molde: ofrece una pista de auditoría permanente que no se puede eliminar
  • Cierre final sencillo de 4 clics
  • Línea de llenado claramente visible
  • Se puede montar en la pared o en un carro para mayor estabilidad
  • Asa de transporte
Estos contenedores son apilables para un uso eficiente del espacio cuando la tapa está abierta o apilable cuando está cerrada.
Certificaciones: Cumple con la norma UN 3291 y BS EN ISO 23907:2012.