Sodio hidrogenocarbonato 1,9-2,1% 0.1 M in water eluent concentrate for IC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hidrogenocarbonato de sodioSodio bicarbonato
M-Clarity™ quality level = MQ100
36486-1LEA 53.9 EUR
36486-1L
Sodio hidrogenocarbonato 1,9-2,1% 0.1 M in water eluent concentrate for IC, Supelco®
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/70/26651270.jpg