o-Cresolphthalein complexone, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. indicator for metal titration
Proveedor: VWR Chemicals
86166.010EA 24.5 EUR
86166.010 86166.050
o-Cresolphthalein complexone, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. indicator for metal titration
o-Cresolphthalein complexone
Formula: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
MW: 636,62 g/mol
Pto. de fusión: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005911
Núm. CAS: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability as indicator Passes test
Water Max. 10 %
Absorption Max. λ (0.1 Mol/l NaOH) 577 --> 580 nm
Absorptivity (λmax;0.005 g/l 0.1 M NaOH) Min. 750
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test