Mascarilla con goma para la oreja
HOITA-31BR-BAUKEA 5.8 EUR
HOITA-31BR-BAUK
Mascarilla con goma para la oreja
Diseñados con excelente filtración combinada de bacterias y partículas.
  • Respiración fácil y no irritante
  • Hecho de PP
Respiración fácil y no irritante
Eficiencia filtración bacteriana: 99%
Envase: 50 piezas/caja, 20 cajas/envase.