- Pagina principal
- Purificación de agua
- Sistemas de agua pura y ultra pura
- VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie P
VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie P
Proveedor: VWR
VWR®
171-1247EA
8420
EUR
171-1247
171-1248
171-1463
171-1462
VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie P
Purificación de agua
Sistemas de agua pura y ultra pura
Este potente e intuitivo sistema de purificación de agua para laboratorio produce agua ultrapura de tipo I a partir de agua osmotizada, destilada o desionizada. La calidad del agua del producto cumple o supera las normas de agua de tipo I del CLSI y del CAP.
- El suministro de agua es sencillo e intuitivo a través del dispensador o de la consola central
- La consola central es una pantalla táctil de 8 pulgadas resistente al agua, que proporciona al usuario un control y acceso total al rendimiento del sistema
- Un sistema de agua puede accionar varias unidades dispensadoras (modo "1 + N")
- El caudal de dispensación es de hasta 2 L/min y está disponible la dispensación volumétrica
- Consumibles etiquetados con RFID para facilitar el seguimiento de la vida útil y el rendimiento
- Opción de comunicación inalámbrica para controlar varios dispensadores y la consola central (opcional)
- Monitorización del COT y de la resistividad/conductividad en tiempo real
- Los usuarios pueden ver la información esencial (calidad del agua, estado del sistema, advertencias) en la unidad dispensadora y en la consola central en cualquier momento (datos almacenados hasta 2 años; descargables)
La pantalla gráfica guía a los usuarios a través del funcionamiento del sistema, el rendimiento, la resolución de problemas y el mantenimiento, y puede protegerse con una contraseña para obtener varios niveles de acceso.
Aplicaciones: Preparación de la fase móvil de HPLC; preparación de soluciones en blanco de reactivos; diluyente de muestras para GC, HPLC, ICP-MS, AA y otras técnicas analíticas; preparación de tampones y medios de cultivo para el cultivo de células de mamíferos; preparación de reactivos de biología molecular.
Certificaciones: El sistema de agua de VWR® se entrega con un Certificado de Conformidad que garantiza que ha sido construido y probado completamente ensamblado siguiendo los Procedimientos Operativos Estándar, y un Certificado de Calibración para los medidores de temperatura y resistividad incorporados al sistema. Los consumibles se entregan automáticamente con un certificado de calidad. El centro de fabricación cuenta con las certificaciones ISO 9001 (2015) e ISO 140001.
Información para pedidos: Para un sistema completo, hay que pedir la unidad de producción y los accesorios obligatorios. Otros accesorios y consumibles, como los soportes de montaje en pared, los cartuchos de purificación y el kit de actualización inalámbrica están disponibles por separado.
Información de suministro: VWR® P System starter setup (171-1462) incluye 1 × sistema VWR® P, 1 × filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × paquete VWR® H, 1 × paquete VWR® U, 1 × kit dispensador, 1 × protector de fugas para VWR® y 1 × kit regulador de presión.
VWR® P TOC System starter setup (171-1463) incluye 1 × Sistema VWR® P con COT, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Paquete VWR® H, 1 × Paquete VWR® U (bajo COT), 1 × Kit dispensador, 1 × Protector de fugas para VWR® y 1 × Kit regulador de presión.
VWR® P TOC System starter setup (171-1463) incluye 1 × Sistema VWR® P con COT, 1 × Filtro final PES de 0,2 µm para VWR®, 1 × Paquete VWR® H, 1 × Paquete VWR® U (bajo COT), 1 × Kit dispensador, 1 × Protector de fugas para VWR® y 1 × Kit regulador de presión.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart