Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM indicador redox
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
86180.180EA
55.3
EUR
86180.180
86180.260
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM indicador redox
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ MW: 692,54 g/mol |
Número MDL:
MFCD00036428 Núm. CAS: 14634-91-4 |
Resultados test especificaciones
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) | 180 - 200 |