VWR® Tubos de centrífuga, Ultra-High Performance
Proveedor: VWR
VWR®
525-1101EA 214 EUR
525-1101 525-1100 525-1089 525-1088 525-1087 525-1086 525-1085 525-1084 525-1109 525-1107 525-1105 525-1103 525-1083 525-1082 525-1081 525-1113 525-1111 525-1099 525-1098 525-1097 525-1096 525-1095 525-1094 525-1093 525-1092 525-1091 525-1090
VWR® Tubos de centrífuga, Ultra-High Performance
Tubos Tubos de centrífuga
Estos tubos de centrífuga de fondo cónico a prueba de fugas evitan roturas y fugas durante la centrifugación a alta velocidad, y están fabricados con resina de grado médico no citotóxica que permite a los usuarios ver fácilmente el volumen y el color de la muestra.
Los tapones de HDPE están disponibles en dos estilos. Los tapones planos son resistentes a las fugas e incorporan un anillo de sellado elastomérico moldeado que mantiene los tubos sellados completamente seguros. Estos tapones son ideales para productos químicos en vórtex e incubaciones largas con balancín. Los tapones tienen un área de sellado profunda que ofrece un cierre seguro para un almacenamiento prolongado.
Certificaciones: Fabricado en un entorno de sala de clase 100000. Fabricados bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015. Cumple con los requisitos de RoHS.
Información para pedidos: Los artículos envasados a granel se suministran con tubos, los tapones se envasan por separado.
Precaución: Los tapones deben estar sueltos en los tubos cuando se esterilicen en autoclave.