- Pagina principal
- Esterilizadores
- Autoclaves (Esterilizadores de vapor)
- Autoclaves, carga superior
Autoclaves, carga superior
Proveedor: Tuttnauer
481-0558EA
13600
EUR
481-0558
481-0904
481-0570
481-0905
481-0906
481-0907
TUTT5075ELV-CG-D
481-0908
481-0909
481-0576
481-0588
Autoclaves, carga superior
Esterilizadores
Autoclaves (Esterilizadores de vapor)
Las autoclaves del laboratorio Tuttnauer cubren una amplia gama de aplicaciones aptas para muchos campos, como los institutos de investigación, universidades, la industria farmacéutica, alimentaria, sanitaria y biotecnológica etc. La línea de laboratorio avanzada está disponible en una gama sin igual de sobremesas seguras (carga frontal) y modelos verticales (carga superior) con volúmenes de cámara de 28 a 160 litros y proporciona una solución individual para el amplio espectro de necesidades de esterilización. Las autoclaves se pueden configurar completamente desde el uso general al uso específico del cliente. Las unidades de las gamas Essential o Hi End se pueden personalizar con varias características opcionales diferentes para satisfacer aplicaciones más específicas o exigentes. El rango de temperatura esterilizante es de 105 a 138 °C.
- Cámara de acero inoxidable AISI 316L de alta calidad con puerta acabada con espejo
- Sistema de control avanzado con teclado fácil de usar de 3 botones
- Hasta 20 programas de ciclo personalizables
- La conexión USB y Ethernet estándar permite una fácil transferencia de datos de ciclo a la PC
- Dos sensores de temperatura PT100 flexibles
- Carcasa de acero inoxidable AISI 304
Las autoclaves de laboratorio esenciales verticales (carga superior) son modelos que se apoyan en el suelo. Los modelos ELV-D están diseñados para conectarse a los servicios públicos, y son bien conocidos por su producción de vapor dentro de la cámara mediante el uso de elemento calefactor en la parte inferior de la cámara. Permitir al usuario ejecutar ciclos básicos de esterilización para cargas sólidas, líquidos y residuos (sólidos o líquidos) Añadir diferentes opciones y accesorios permitirá al usuario esperar aún más del autoclave, como tiempos de enfriamiento más rápidos y manejo seguro de cargas peligrosas.
* Llenado y drenaje automáticos de la cámara
* Refrigeración automática del escape al drenaje 60 °C (por parámetro)
Los modelos ELV-WR-D independientes presentan un reservorio de agua y sólo necesitan una conexión eléctrica.
* Llenado y drenaje automáticos de la cámara
* Refrigeración automática del escape al drenaje 60 °C (por parámetro)
Los modelos ELV-WR-D independientes presentan un reservorio de agua y sólo necesitan una conexión eléctrica.
Las autoclaves de laboratorio Hi End verticales (carga superior) son modelos que se apoyan en el suelo. Los modelos ELV-D están diseñados para conectarse a los servicios públicos, y son bien conocidos por su producción de vapor dentro de la cámara, así como la opción de refrigeración rápida estándar disponible. Se permite al usuario ejecutar, además de los ciclos básicos de esterilización para cargas sólidas, también líquidos y residuos (sólidos o líquidos), así como ciclos líquidos con refrigeración rápida. La adición de diferentes opciones y accesorios permitirá al usuario esperar aún más del autoclave, como tiempos de enfriamiento aún más rápidos, productos secos al final y; manejo seguro de cargas peligrosas.
* Se requieren todas las utilidades – agua corriente y DEMI (no 2840), conexión de drenaje, aire comprimido y electricidad
*Funcionalidad de llenado y drenaje sencillos
* Refrigeración automática del escape al drenaje 60 °C (por parámetro)
* Se requieren todas las utilidades – agua corriente y DEMI (no 2840), conexión de drenaje, aire comprimido y electricidad
*Funcionalidad de llenado y drenaje sencillos
* Refrigeración automática del escape al drenaje 60 °C (por parámetro)
Información para pedidos: Los accesorios, así como una amplia gama de opciones instaladas en fábrica, como unidades con refrigeración rápida/aérea, refrigeración súper rápida, pre/post-vacío y modelos adecuados para la esterilización de residuos bio-peligrosos están disponibles bajo petición. Póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor para obtener más detalles antes de realizar el pedido, ya que el retroequipamiento no es posible.
Información de suministro: Nota: todos los modelos 2840 y Essential 'independiente 3850 requieren una fase monofásica 230 V y el Essential and Hi End 3850 plus todos los modelos 3870, 5050 y 5075 plus Essential 'independiente' 3870 y 5075 requieren una alimentación de fase 400 V 3.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart