El BioClean RABS y los manguitos aislantes están fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD.
- La superficie ultralimpia asegura la protección del producto
- 100% inspeccionado y probado con fugas de aire (antes de ser guillotinado)
- Esterilizado por medio de la irradiación gamma
- Longitud del manguito de 90 mm
Diseñados para su uso en áreas de contacto del producto, los manguitos BioClean RABS / Isolator están totalmente validados para la esterilidad con un SAL (nivel de garantía de esterilidad) de 10⁻⁶ y tienen un diámetro de anillo de manguito de 90 mm para adaptarse a la mayoría de los sistemas de anillo de manguito disponibles.
Adecuado para su uso en entornos ISO Clase 4 y EU GMP Grado A. Tres años a partir de la fecha de fabricación. Guardar en un lugar seco y fresco, lejos de la luz del sol y de la luz fluorescente.
Certificaciones: ISO9001:2015 y PPER 2016/425, ASTM D6978-05, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006 e ISO 11137-1:2006.
Envase: Triplemente embolsado: Una pieza por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interna por segunda bolsa de PE interna sellada; una segunda bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por caja de polietileno Correx blanca forrada interior (20 piezas).
Precaución: Ningún guante proporciona una protección completa contra todas las sustancias químicas. Los usuarios deben probar los guantes con los productos químicos y el entorno en el que se van a utilizar.