Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, Xenova®, 9564
Proveedor: Uvex
uvex 2
UVEX9564.7/47EA 80.4 EUR
UVEX9564.7/47 UVEX9564.7/46 UVEX9564.7/45 UVEX9564.7/44 UVEX9564.9/46 UVEX9564.9/47 UVEX9564.8/39 UVEX9564.7/49 UVEX9564.9/48 UVEX9564.9/49 UVEX9564.7/48 UVEX9564.8/38 UVEX9564.8/51 UVEX9564.9/42 UVEX9564.8/50 UVEX9564.9/43 UVEX9564.9/44 UVEX9564.9/45 UVEX9564.7/43 UVEX9564.7/42 UVEX9564.9/40 UVEX9564.7/41 UVEX9564.7/40 UVEX9564.9/41 UVEX9564.8/52 UVEX9564.8/48 UVEX9564.9/39 UVEX9564.8/47 UVEX9564.8/46 UVEX9564.8/45 UVEX9564.7/39 UVEX9564.7/38 UVEX9564.9/38 UVEX9564.8/49 UVEX9564.8/40 UVEX9564.7/50 UVEX9564.8/44 UVEX9564.9/50 UVEX9564.8/43 UVEX9564.8/42 UVEX9564.7/52 UVEX9564.9/51 UVEX9564.9/52 UVEX9564.8/41 UVEX9564.7/51
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2, Xenova®, 9564
Zapatos y botas
Los zapatos uvex 2 xenova®, muy ligeros y repelentes al agua, están fabricados con una parte superior de cuero liso de grano entero, un suave cuello acolchado y una suela de PU de doble densidad Xenova® resistente al calor, los productos químicos, los aceites y la gasolina. Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la pintura y son aptos para las personas alérgicas al cromo.
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • El tapón trasero antitorsión proporciona más estabilidad y protección contra las torceduras
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Plantilla de confort antiestática con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Sistema de cordones resistentes al calor
  • Suela DUO-PUR, que no deja marcas, con excelente amortiguación y resistente a la abrasión
  • Suela de diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Amortiguación en el talón y la parte delantera del pie
  • Puntera compuesta uvex xenova® (200 J)
  • Cumple con el requisito de ESD: Resistencia a la descarga <35 megaohmios
Se utiliza para aplicaciones de uso medio.
Color: Negro/verde
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S2, SRC