Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 xenova®, 9508
Proveedor: Uvex
uvex 2
UVEX9508.8/51EA 72.8 EUR
UVEX9508.8/51 UVEX9508.9/42 UVEX9508.8/50 UVEX9508.9/43 UVEX9508.9/40 UVEX9508.7/41 UVEX9508.7/40 UVEX9508.8/52 UVEX9508.9/41 UVEX9508.9/46 UVEX9508.7/43 UVEX9508.7/42 UVEX9508.9/47 UVEX9508.9/44 UVEX9508.7/45 UVEX9508.7/44 UVEX9508.9/45 UVEX9508.7/47 UVEX9508.7/46 UVEX9508.9/48 UVEX9508.8/39 UVEX9508.7/49 UVEX9508.7/48 UVEX9508.9/49 UVEX9508.8/38 UVEX9508.8/40 UVEX9508.7/50 UVEX9508.8/42 UVEX9508.9/51 UVEX9508.7/52 UVEX9508.7/51 UVEX9508.9/52 UVEX9508.8/41 UVEX9508.8/44 UVEX9508.8/43 UVEX9508.8/46 UVEX9508.8/45 UVEX9508.9/50 UVEX9508.8/48 UVEX9508.9/39 UVEX9508.8/47 UVEX9508.7/38 UVEX9508.8/49 UVEX9508.9/38 UVEX9508.7/39
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 2 xenova®, 9508
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, ligero, flexible y a la moda, fabricado con materiales sintéticos, cuello acolchado suave y suela de PU de doble densidad Xenova® antideslizante y resistente al calor, los productos químicos, los aceites y la gasolina. Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la pintura y son aptos para las personas alérgicas al cromo.
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • El tapón trasero antitorsión proporciona más estabilidad y protección contra las torceduras
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Plantilla de confort antiestática con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela DUO-PUR, que no deja marcas, con excelente amortiguación y resistente a la abrasión
  • Suela de diseño ergonómico de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Amortiguación en el talón y la parte delantera del pie
  • Cumple el requisito de ESD: Resistencia a la descarga <35 megaohmios
Ideal para su uso en áreas donde se espera la exposición a la humedad.
Color: Negro/rojo
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; DGUV 112-191; S2, SRC