Cubo gemelo
Proveedor: Contec
CONT2743SEA 365 EUR
CONT2743S
Cubo gemelo
Cubos
Twin Bucket es un cubo dividido de 20 L, autoclavable, fabricado en PP duradero y con un escurridor curvo de acero inoxidable.
  • Ideal para entornos controlados más pequeños y laboratorios con espacio de almacenamiento limitado
  • Diseñado para trabajar con el escurridor curvo de acero inoxidable
  • Cuatro ruedas para mayor movilidad
  • Totalmente autoclavable (excepto las ruedas)
Un lado del cubo se puede utilizar para las soluciones frescas de limpieza y desinfección, y el otro para los residuos.
Información de suministro: Se suministra con tapa, escurridor de acero inoxidable y cuatro ruedas.