EDTA disodium zinc salt tetrahydrate ≥98% para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
HONC34553-25KGEA 11968.97 EUR
HONC34553-25KG
EDTA disodium zinc salt tetrahydrate ≥98% para complexometria, Fluka™
EDTA disodium zinc salt tetrahydrate
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₂O₈Zn·4H₂O
MW: 471,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151728
Núm. CAS: 176736-49-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 98 %
Water (Karl Fischer) 14 - 16 %
Free EDTA max. 0.03 %
Free zinc max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) max. 0.01 %