Guantes resistentes a los químicos, Tychem® NT480
Proveedor: DuPont
Tychem®
112-5492EA 0 EUR
112-5492 112-5493 112-5494 112-5495 112-5496 112-5497
Guantes resistentes a los químicos, Tychem® NT480
Guantes
Estos guantes ligeros con forro de algodón y 100% de nitrilo están diseñados para durar y reducir la fatiga. Son resistentes a una serie de disolventes, grasas animales y otros productos químicos.
  • Sin soporte
  • El acabado Bisque permite un manejo seguro en condiciones húmedas y secas.
  • Protección de la muñeca
  • Clorado
  • Forrado para una mayor comodidad
Ideal para trabajar con seguridad en ambientes húmedos o grasientos.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), EN 388:2016 (2001X), Cat. III.
Contacto con alimentos aprobado.