Guantes resistentes a los químicos, Tychem® NT470
Proveedor: DuPont
Tychem®
112-5490EA 0 EUR
112-5490 112-5491 112-5486 112-5487 112-5488 112-5489
Guantes resistentes a los químicos, Tychem® NT470
Guantes
Estos guantes ligeros y polivalentes están hechos de 100% nitrilo y están diseñados para durar y reducir la fatiga.
  • Resistencia química contra una amplia gama de disolventes, aceites, grasas animales y otros productos químicos
  • Resistencia mecánica
  • Acabado bisque
  • Diseño ergonómico para maximizar la comodidad
Ideal para trabajar con seguridad en ambientes húmedos o grasientos.
Certificaciones: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Cat. III
Contacto con alimentos aprobado.