Guantes resistentes a los químicos, Tychem® PV350
Proveedor: DuPont
Tychem®
112-5498EA 0 EUR
112-5498
Guantes resistentes a los químicos, Tychem® PV350
Guantes
Estos guantes de algodón/jersey con revestimiento de PVC son extremadamente duraderos y perfectos para la protección contra los productos químicos, el aceite y la grasa.
  • Resistencia a la abrasión
  • Versatilidad
  • Agarre rugoso
Ideal para todas las aplicaciones industriales de uso general.
Certificaciones: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1:2016 Tipo B (AKLMP), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Cat. III