Guantes resistentes a los químicos, Tychem® NT430
Proveedor: DuPont
Tychem®
112-5480EA 0 EUR
112-5480 112-5481 112-5476 112-5477 112-5478 112-5479
Guantes resistentes a los químicos, Tychem® NT430
Guantes
Estos guantes de nitrilo 100% son el híbrido perfecto para los trabajos que requieren un rendimiento químico además de un ajuste, sensación y confort óptimos.
  • Nitrilo híbrido muy cómodo.
  • Ligero con sensación de segunda piel.
  • El acabado estampado en relieve proporciona un agarre efectivo y duradero
Ideal para trabajar en ambientes húmedos o grasientos y para la manipulación de piezas pequeñas.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS); Cat. III
Contacto con alimentos aprobado.