Lavadoras de vidrio de laboratorio, SlimLine, PLW 6011
Proveedor: Miele
141-1540 141-1538 141-1539 141-1537 141-1541 141-1542 141-1543 141-1544
Lavadoras de vidrio de laboratorio, SlimLine, PLW 6011
Lavadoras de vidrio
La lavadora de laboratorio PLW 6011 SlimLine ofrece una solución completa y sistemática para el reprocesamiento de material de vidrio de laboratorio para experimentos analíticos.
  • Controles con pantalla de cristal táctil al ras, sin interrupciones
  • Toda la información visible de un vistazo gracias a la pantalla de 3,5"
  • Un máximo de 40 ranuras de programa (programas estándar y ranuras de programa vacantes)
  • Puerta de cristal completa con iluminación de la cámara integrada
  • Bloqueo automático de la puerta
  • Limpieza sencilla y eficaz
  • Puerto RS232 para conectar con una impresora o un PC
La cámara, los brazos rociadores y los filtros del depósito están fabricados en acero inoxidable de alta calidad (DIN 1.4404/AISI 316L) con ablandador incorporado*. Cuenta con una caldera calentada* para acortar los tiempos de los ciclos y un control de la conductividad* para una mayor seguridad del proceso. Consta de un filtro HEPA H14 para el aire de secado estéril.
Wide range of load carriers specifically designed for laboratory use. Hay una máxima flexibilidad combinada con un uso intuitivo con una amplia gama de opciones de carga estándar y configurables. Posibilidad de reprocesar desde las piezas más pequeñas de cristalería de laboratorio hasta contenedores muy grandes (hasta 50 L).
El innovador sistema SmartLoad permite utilizar el espacio de la cámara de forma particularmente eficiente. Esto se logra mediante la creación de niveles con diferentes aclaraciones verticales para que coincidan perfectamente con los productos que requieren reprocesamiento.
Certificaciones: Cumplimiento de la norma EN 61010-1, EN 601010-1, aprobado por la CSA.
Información para pedidos: Las cestas y los accesorios no están incluidos, deben pedirse por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas/servicio técnico de Avantor para que le ayude a configurar el producto.
Precaución: * según el modelo.