VWR® SMART5, Sistema de documentación de geles
Proveedor: VWR
VWR®
730-0496EA 5900 EUR
730-0496
VWR® SMART5, Sistema de documentación de geles
Sistemas para fotodocumentación
SMART5 es una nueva generación de sistema de imágenes integrado económico para análisis de ADN y de proteínas, y también documentación de geles.
  • Estación de trabajo compacta
  • Completa con procesador incorporado, pantalla táctil y software SMART5
  • Lente zoom motorizada
  • Cámara de 5 megapíxeles
  • Opciones de iluminación blanca, UV y azul
  • Conectividad de red completa (opcional)
SMART5 is the ultimate in compact gel documentation workstations. Using a choice of UV, blue or white lighting options, you can capture and edit images of fluorescent ethidium bromide, SYBR® Safe or GelGreen™ DNA gels and protein gels stained with Coomassie Blue at the workstation.
For an entry level system, the SMART5 comes with a ground breaking 5 MP CCD camera giving superb pixel resolution and unrivalled sensitivity. SMART5 offers a maximum viewing area of 20×24 cm which is very large for such a small, compact unit.
Información de suministro: Complete system includes 5 MP camera with motor-driven zoom lens f1.2; epi white light for sample positioning; UV032 filter; image capture and GeneTools analysis software. Transilluminator and converter screens not supplied (available separately).