Máscaras higiénicas, silv-Air 8313
Proveedor: Uvex
UVEX8708.313EA 87 EUR
UVEX8708.313
Máscaras higiénicas, silv-Air 8313
La máscara plegable FFP 3 con válvula de exhalación presenta un diseño innovador y una forma optimizada. La pieza nasal ajustable y el labio de sellado ultrafino y poroso garantizan una colocación cómoda y segura de las mascarillas.
  • Recubrimiento de material hidrofóbico
  • Cinta de sujeción de cuatro puntos para un ajuste cómodo, individual y seguro
  • Válvula de exhalación para reducir aún más la resistencia a la respiración ayudando a minimizar la acumulación de humedad dentro de la máscara